R7020
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb
for RNA electrophoresis
Synonyma:
RNA agarose gel electrophoresis ladder, RNA agarose gel electrophoresis marker, northern blot ladder, northern blot marker, ssRNA ladder, ssRNA marker, tRNA ladder, tRNA marker
About This Item
Doporučené produkty
grade
for molecular biology
Quality Level
form
liquid
usage
25 uses
suitability
suitable for electrophoresis (RNA)
storage temp.
−70°C
General description
Application
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb has been used as a molecular weight marker for northern blot hybridization.
Components
Other Notes
related product
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protokoly
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Související obsah
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield