73766
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 20,000
Synonyma:
TRITC-Dextran 20, TRITC-Dextran
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.001-0.008 mol/mol TRITC glucose
fluorescence
λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.