T1162
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 65,000-85,000
Synonyma:
TRITC-Dextran
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
Quality Level
mol wt
average mol wt 65,000-85,000
extent of labeling
~1 TRITC per 100 glucose residues
color
purple to pink
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.