53471
FITC-CM-Dextran
average mol wt 70,000
Synonyma:
FITC-CM-Dextran 70, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
About This Item
Doporučené produkty
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 70,000
composition
carboxymethyl content, 3-7%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technique(s)
permeability assay: suitable
fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.