Key Documents
62028
Sigma-Aldrich
6′-Amino-D-luciferin
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H9N3O2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
279.34
Beilstein/REAXYS Number:
12930905
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
596.5 °F
flash_point_c
313.6 °C