Merck
53379
FITC-CM-Dextran
average mol wt 40,000
Synonyma:
FITC-CM-Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
carboxymethyl content, 3-7%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technique(s)
permeability assay: suitable
fluorescence
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-CM-Dextran 40, an anionic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-CM-Dextran 40 may be use to compare its selectivity versus neutral FITC-Dextran 40.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC-CM-Dextran
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)