42424
Atto 550
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Doporučené produkty
grade
for fluorescence
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 553-559 nm Amax
storage temp.
−20°C
General description
find more information here
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Měření doby života fluorescence je výhodnější než měření na základě intenzity. Aplikace zahrnují testy doby života fluorescence, snímání a FLI.