97875
Atto 647
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm
647 nm
fluorescence
λex 643 nm; λem 665 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 645-651 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Měření doby života fluorescence je výhodnější než měření na základě intenzity. Aplikace zahrnují testy doby života fluorescence, snímání a FLI.
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.