30674
Atto 700
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPCE)
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
assay
≥90.0% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm
700 nm
fluorescence
λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 692 nm ± 3 nm)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sortimentní položky
Měření doby života fluorescence je výhodnější než měření na základě intenzity. Aplikace zahrnují testy doby života fluorescence, snímání a FLI.
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.