Hlavní dokumenty
3864
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
Synonyma:
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in Sigma Acid Phosphatase Procedure No. 386.
Components
Napthol AS-BI phosphoric acid, 12.5 mg/mL in N,N-dimethyl formamide.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Malgorzata Zakrzewska et al.
International journal of molecular sciences, 20(8) (2019-04-25)
Mitogen-activated protein kinases (MAPK): Erk1 and Erk2 are key players in negative-feedback regulation of fibroblast growth factor (FGF) signaling. Upon activation, Erk1 and Erk2 directly phosphorylate FGF receptor 1 (FGFR1) at a specific serine residue in the C-terminal part of