Přejít k obsahu
N2125
Naphthol AS-BI phosphate
≥98% purity (HPLC), powder
Synonyma:
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H15BrNO6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
452.19
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
217-645-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6668526
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Naphthol AS-BI phosphate, Technical grade, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
white to light yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Naphthol AS-BI, also known as 7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine is a substituted naphthol.
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Application
Naphthol AS-BI phosphate is suitable to use:
  • in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining to detect osteoclast activity
  • as a component in Tris-HCl in staining cells to measure alkaline phosphatase (ALP) activity
  • to perform alkaline phosphatase reaction
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase. Substrate for the fluorometric assay of acid and alkaline phosphatases. Demonstration of acid phosphatase in paraffin embedded tissue. Cytofluorometric assay of acid phosphatase in single living cells.
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-BI can be used as a substrate to determine alkaline and acid phosphatase. It is also used to determine the activity of acid phosphatase in single cells.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)