T59803
Triethylene glycol dimethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
>4.7 (vs air)
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
375 °F
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- Extracting solvent in a modified SA-HPSW (Supercritical Anti-Solvent with High-Pressure Solvent Wash) system.
- Solvent in the synthesis of passivated iron nanoparticles.
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
supp_hazards
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?