S4132
Sodium carbonate monohydrate
ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Doporučené produkty
grade
reagent
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
form
powder
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)