A1645
Ammonium phosphate monobasic
ReagentPlus®, ≥98.5%
Synonyma:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Doporučené produkty
grade
reagent
Quality Level
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥98.5%
form
powder
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- Chitoporin from Serratia marcescens: recombinant expression, purification and crystallization.: This study details the application of ammonium phosphate monobasic in the crystallization of chitoporin from Serratia marcescens. The results provide insights into the structural biology of this protein, which is significant for understanding its function and potential applications in biotechnology (Amornloetwattana et al., 2020).
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)