Hlavní dokumenty
680265
Sigma-Aldrich
Mercury(I) nitrate dihydrate
reagent grade, ≥97%
Synonyma:
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Lineární vzorec:
Hg2(NO3)2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
561.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
assay:
≥97%
grade:
reagent grade
form:
powder or crystals
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥97%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: mercury
density
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
InChI key
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mercury(I) nitrate dihydrate can be used as a catalyst for the oxidation of aromatic methyl groups to aldehydes and carboxylic acids. It is also used in the preparation of other mercury(I) compounds. Additionally, mercury(I) nitrate dihydrate acts as a reducing agent.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)