456071
Drierite™
with indicator, 6 mesh
Synonyma:
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
chunks
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
particle size
6 mesh
SMILES string
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
it may be employed as drying agent in the following studies:
- For the removal of water via adsorption during the gas-chromatographic estimation of methanol, ethanol and isopropanol in biological samples.
- As scrubber for the drying of air.
- For the drying of nitrile samples during the calorimetric estimation of their enthalpies of vaporization.
- For the removal of water vapor during the coulometric estimation of carbon dioxide for air pollution monitoring.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?