Hlavní dokumenty
238988
Sigma-Aldrich
Drierite
with indicator, 8 mesh
Synonyma:
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Lineární vzorec:
CaSO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
form
chunks
particle size
8 mesh
SMILES string
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Drierite can be used as a desiccant in the:
  • Dinuclear nickel-catalyzed asymmetric vinylogous Mannich-type reaction of α, β-unsaturated γ-butyrolactam and N-boc imines to synthesize vinylogous Mannich adducts.
  • Catalytic epoxidation of propylene glycol acetates to propylene oxide.
  • Rare earth-alkali metal heterobimetallic complex-catalyzed enantioselective Aza-Michael addition of alkoxylamines to α, β-unsaturated carbonyl compounds to synthesize β-amino carbonyl compounds.
Legal Information
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan Bao et al.
Plant methods, 16, 126-126 (2020-09-25)
Tocochromanols are a group of lipid-soluble antioxidants produced by all plants and include the tocopherols, which are ubiquitous in the plant kingdom, and the biosynthetically-related compounds tocotrienols, which along with tocopherols commonly occur in seed of monocots. Most tocochromanols have
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)