Doporučené produkty
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
suitable for EPA 1613
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
impurities
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Application
- To synthesize azines from alcohols and hydrazine hydrate.
- In the lipase-catalyzed synthesis of epoxy-functionalized polyesters via polycondensation.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.