291048
Iodine monochloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyma:
Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Doporučené produkty
grade
for analytical purposes
form
liquid
concentration
0.95-1.10 M (by Na2S2O3, titration)
1.0 M in methylene chloride
density
1.42 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
InChI key
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?