249866
Titanium(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyma:
Titanium tetrachloride
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C)
6.93 psi ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: titanium
concentration
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in methylene chloride
density
1.365 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?