Přeskočit na
87560
Titanium(IV) isopropoxide
≥97.0%
Synonyma:
TTIP, Tetraisopropyl orthotitanate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 860,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ti[OCH(CH3)2]4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.22
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-909-6
Beilstein/REAXYS Number:
3679474
MDL number:
1 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Titanium(IV) isopropoxide is a Lewis acid catalyst used in organic reactions like Sharpless epoxidation.
Application
Novel metal oxide/phosphonate hybrids were formed from titanium(IV) isopropoxide in a two-step sol-gel process. Starting material for barium-strontium-titanate thin films. Used to make porous titanosilicates, potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. Applied in the formation of a heterosupermolecule consisting of a TiO2 nanocrystallite-viologen electron acceptor complex whose light-induced electron transfer has been demonstrated.
Other Notes
Additive used in the Sharpless asymmetric epoxidation of allylic alcohols; Catalyst used for transesterifications with various alcohols under neutral conditions
Disclaimer
may discolor on storage
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2052736875028.21895
assay
≥97.0%
assay
97%
assay
99.999%
assay
-
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst, reagent type: Lewis acid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) isopropoxide
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
41 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?