161519
Sodium metabisulfite
reagent grade, 97%
Synonyma:
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Doporučené produkty
grade
reagent grade
assay
97%
form
powder or crystals
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 650 g/L at 20 °C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?