Y0001930
Minocycline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
minocycline
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
InChI key
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)