Y0001921
Prednisone for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Prednisone, 1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Cortisone, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Dehydrocortisone
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prednisone
manufacturer/tradename
EDQM
mp
236-238 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)