Hlavní dokumenty
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.20
FEMA Number:
4609
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
09.943
NACRES:
NA.21
organoleptic:
nutty; fruity; vanilla
grade:
FG
agency:
meets purity specifications of JECFA
food allergen:
no known allergens
grade
FG
Quality Level
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
nutty; fruity; vanilla
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
190.0 °F
flash_point_c
87.78 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)