SMB01339
Urolithin D
Synonyma:
3,4,8,9-Tetaihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,4,8,9-Tetrahydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one, 3,4,8,9-Tetrahydroxybenzo[c]chromen-6-one, 3,4,8,9-Tetrahydroxyurolithin, Uro D, Uro-D, UroD
About This Item
Doporučené produkty
assay
95% (HPLC)
Quality Level
form
solid
mp
>227 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H8O6/c14-8-2-1-5-6-3-9(15)10(16)4-7(6)13(18)19-12(5)11(8)17/h1-4,14-17H
InChI key
NEZDQSKPNPRYAW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)