Přejít k obsahu
190675
4-Methyl-5-thiazoleethanol
98%
Synonyma:
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H9NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-272-6
Beilstein/REAXYS Number:
114249
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), benzene: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), diethyl ether/hexanes: soluble(lit.), water: very soluble(lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-5-thiazoleethanol reacts with 4-ethyloctanoyl chloride to yield 4-methyl-5-thiazoleethanol 4-ethyloctanoate, sulfur-containing flavor compound. It was isolated from ether soluble alkaloidal fraction of Panax ginseng.
Application
4-Methyl-5-thiazoleethanol has been used in the synthesis of novel thiazolium halogenide ionic liquids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-5-thiazoleethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)