Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 690,00 Kč |
2.5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 780,00 Kč |
O této položce
2 690,00 Kč
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.01% Insoluble matter
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 1 g/10 mL |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.001% | anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?