Merck
793531
Sodium sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-820-9
MDL number:
eCl@ss:
38030405
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤0.5% loss on drying
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Iron Phosphate Purification: Sodium sulfate is involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a technique to remove sodium sulfate from iron phosphate, which is crucial for producing high-purity materials for various industrial applications. This research highlights sodium sulfate′s role in refining chemical processes and improving product quality (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)