Merck
8.22286
Sodium sulfate
anhydrous for synthesis
Synonyma:
Sulfuric acid sodium salt (1:2)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.04
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
231-820-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
Solubility:
200 g/L
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Level
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium sulfate (anhydrous) can be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Syntheses of tris (pyrazolyl) methane ligands and {[tris (pyrazolyl) methane] Mn (CO)3}SO3CF3 complexes: Comparison of ligand donor properties
Reger DL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 607(1-2), 120-128 (2000)
Frank J Schenck et al.
Journal of AOAC International, 85(5), 1177-1180 (2002-10-11)
Water-miscible solvents, such as acetone and acetonitrile, effectively extract both polar and nonpolar pesticide residues from nonfatty foods. The addition of sodium chloride to the resulting acetonitrile-water or acetone-water extract (salting out) results in the separation of the water from
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822286500004022536487786
822286100004022536487779