Merck
Q2125
Quinaldine
analytical standard, ≥90% (GC)
Synonyma:
2-Methylquinoline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-085-1
Beilstein/REAXYS Number:
110309
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI key
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinaldine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)