Přeskočit na
22550
Quinaldine
≥95.0% (GC)
Synonyma:
2-Methylquinoline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 710,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 850,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-085-1
Beilstein/REAXYS Number:
110309
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
2 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI key
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Quinaldine is an organic compound prepared by the Skraup method from crotonaldehyde and aniline with sulfuric acid in the presence of a dehydrogenating agent. Several dyes, including trimethinecyanine dye, pinacyanol dye, vinylogous dye, quinophthalone dye and the quinaldine red are synthesized using quinaldine. Additionally, it is employed in the production of pharmaceuticals, pH indicators, food colorants, oil-soluble dyes, and other chemical compounds.
Application
Quinaldine can be used:
  • In the preparation of squaraine dyes (quinaldine-based squaraine dyes) which is biologically significant and can be used as an metal ion sensor.
  • To prepare the pH sensitive colorimetric chemo sensors.
Features and Benefits
2-methylquinoline is biodegradable.
Disclaimer
may discolor to brown upon storage
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Q21258.05805241571
Quinaldine analytical standard, ≥90% (GC)
Supelco
Q2125
Quinaldine
description
≥95.0% (GC)
description
analytical standard, ≥90% (GC)
description
for synthesis
description
reagent grade, 98%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
solubility
chloroform: soluble(lit.), water: insoluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
bp
246.9 °C/1013 hPa
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.), 237 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinaldine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is this the same quinine that Fish collectors can use to catch tropical fish with alcohol?
    1 answer
    1. This compound is Quinaldine, which is distinct from Quinine. There is no data indicating that material is suitable for use in catching tropical fish with alcohol.