Přeskočit na
P0657
Phthaldialdehyde
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
Synonyma:
o-Phthalaldehyde, o-Phthalic dicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde, OPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 250,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 800,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder or crystals
3 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to light yellow
mp
55-58 °C
suitability
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Phthaldialdehyde has been used:
  • in the preparation of O-phthaldialdehyde reagent for analysing gentamycin content
  • in the preparation of reagent for determining the degree of hydrolysis of milk proteins
  • in the measurement of free amino acids of milk samples by O-phthaldialdehyde/N-acetyl-L-cysteine (OPA/NAC) assay
  • in the derivatization of putrescine samples
Biochem/physiol Actions
Phthaldialdehyde can be used for the pre-column derivatization of amino acids for high-performance liquid chromatography (HPLC) separation. It may also be used for flow cytometric measurements of protein thiol groups.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
797601.114528.21027
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥97.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
mp
55-58 °C
mp
54-56 °C
mp
52-58 °C
mp
52-58 °C
suitability
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthaldialdehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?