Hlavní dokumenty
NIST887
Cemented carbide (W-83, Co-10)
NIST SRM 887
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
General description
This Standard Reference Material (SRM) is a sintered tungsten carbide base material in the form of a fine powder (150μm) intended for use in checking chemical and instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and the COA.
SRM 887_cert
SRM 887_SDS
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Iron (Fe), Titanium (Ti), Tantalum (Ta), Niobium (Nb), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)