Merck
1546809
USP
Low-Density Polyethylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Polyethylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
H(CH2CH2)nH
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Low-Density Polyethylene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)