Hlavní dokumenty
NIST136F
Potassium dichromate
NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
Synonyma:
Potassium bichromate
About This Item
Lineární vzorec:
K2Cr2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of 60 g
manufacturer/tradename
NIST®
technique(s)
titration: suitable
mp
398 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay for use as a primary oxidimetric standard. A unit of SRM 136F consists of 60 g of highly purified potassium dichromate (K2Cr2O7) in a clear glass bottle. The certification of SRM 136f is valid, within the measurement uncertainties specified, provided the SRM is handled and stored in accordance with the instructions given under “Instructions for Use” in the certificate.
SRM 136F_CERT
SRM 136F_SDS
Application
This Standard Reference Material (SRM 136F) is intended for use as a primary oxidimetric standard.
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Potassium Dichromate (K2Cr2O7)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)