483044
Potassium dichromate
99.98% trace metals basis
Synonyma:
Potassium bichromate
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.98% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
398 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)