N1130000
Norcyclobenzaprine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cyclobenzaprine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H19N/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3
InChI key
XECQQDXTQRYYBH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)