I7905
Ibuprofen
meets USP testing specifications
Synonyma:
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Application
- A Case of Erythema Nodosum in a 20-Year-Old Female During the Postpartum Period.: Details a clinical case where ibuprofen was implicated in the treatment of erythema nodosum, offering insights into its therapeutic applications and associated risks (Nguyen M et al., 2024).
- Coracoclavicular Joint Arthrosis - An Uncommon Cause of Shoulder Pain.: Investigates the use of ibuprofen in managing pain associated with rare joint disorders, contributing to broader understanding of pain management in orthopedic conditions (Graça NNJ et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.