Hlavní dokumenty
ERMEF211
Petrol (certified sulfur content)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
ERMEF211
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)