ERMEF003
Diesel (B7)
ERM®, certified reference material
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Související kategorie
Analysis Note
ERMEF003
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F
flash_point_c
57 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)