Hlavní dokumenty
A7455
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate
BioXtra, ≥99.5%
Synonyma:
NH4NO3 , Nitrate of ammonia
About This Item
Lineární vzorec:
NH4NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
80.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
assay:
≥99.5%
form:
solid
solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.5%
form
solid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium nitrate (AN) is used as a commercial fertilizer. It is also used as a component of explosives.
Application
Ammonium nitrate is used as a component of impregnation solution in Gallyas silver stain technique for tissues.
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
The intercalated nuclear complex of the primate amygdala
Zikopoulos B, et al.
Neuroscience, 330, 267-290 (2016)
Opposite development of short-and long-range anterior cingulate pathways in autism
Zikopoulos B, et al.
Acta Neuropathologica, 136(5), 759-778 (2018)
Postnatal development and maturation of layer 1 in the lateral prefrontal cortex and its disruption in autism
Trutzer IM, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 7(1), 40-40 (2019)
Coordination Compounds and Inorganics
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, 5, 439-502 (2008)
Sari Palmroth et al.
Annals of botany, 111(3), 467-477 (2013-01-10)
Water and nitrogen (N) are two limiting resources for biomass production of terrestrial vegetation. Water losses in transpiration (E) can be decreased by reducing leaf stomatal conductance (g(s)) at the expense of lowering CO(2) uptake (A), resulting in increased water-use