Hlavní dokumenty
A2939
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate
BioXtra, ≥99.0%
Synonyma:
Mascagnite
About This Item
Lineární vzorec:
(NH4)2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
38030408
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay:
≥99.0%
form:
powder or crystals
solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
<0.01% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0001%
absorption
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M
≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium sulfate has been used as an additive in salting-out procedure to prepare the g-globulin fraction. It is also used as a component in synthetic minimal dextrose (SD) liquid medium.
Biochem/physiol Actions
Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) is mainly used as a soil fertilizer. It is also used as a wood preservative. This inorganic salt plays a role in flame retardant chemicals.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4
Detection of turkey coronavirus in commercial turkey poults in Brazil
Teixeira MCB, et al.
Avian Pathology : Journal of the W.V.P.A, 36(1), 29-33 (2007)
Metabolic labeling of yeast sphingolipids with radioactive D-erythro-[4, 5-3H] dihydrosphingosine
Karashima T, et al.
Bio-protocol, 3, e862-e862 (2013)
Immunohistochemical detection of metalloproteinase-9 (MMP-9), anti-oxidant like 1 protein (AOP-1) and synaptosomal-associated protein (SNAP-25) in the cerebella of dogs naturally infected with spontaneous canine distemper
Bregano L, et al.
Folia Histochemica Et Cytobiologica, 49(1), 41-48 (2011)
Industrial Inorganic Chemistry
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management (2017)
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
Související obsah
Purifikační metody pro následnou analýzu snižují složitost vzorku, odstraňují interference a koncentrují analyty pro přesnější výsledky.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.