901814
UltraCat
≥95%
Synonyma:
Bis(1-(2,6-diethylphenyl)-3,5,5-trimethyl-3-phenylpyrrolidin-2-ylidene)dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)ruthenium(II)
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru](Cl)(C1N(C2=C(CC)C=CC=C2CC)C(C)(C)CC1(C)C3=CC=CC=C3)(C4N(C5=C(CC)C=CC=C5CC)C(C)(C)CC4(C6=CC=CC=C6)C)=C7C8=CC=CC=C8C(C9=CC=CC=C9)=C7.C[N+]([O-])=O
Související kategorie
Application
Learn more about our metathesis catalysts
Legal Information
WO 2017/055945
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)