Hlavní dokumenty
809519
Sigma-Aldrich
Acetone
ACS reagent, ≥99.5%, ≤2 ppm low benzene
About This Item
Lineární vzorec:
CH3COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.08
Beilstein/REAXYS Number:
635680
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
assay:
≥99.5%
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
impurities
≤2 ppm low benzene
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Acetone is a polar, aprotic organic solvent. It is a colorless and highly volatile liquid. It is commonly used in organic syntheses as solvent and/or building block, in pharmaceutical and personal care industries. This grade meets ACS requirements, making it ideal for a wide range of analytical applications.
application
  • Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
  • Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
  • Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
  • Cleaning proposes
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Features and Benefits
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS) ,with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions.
greener alternative product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
related product
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)