Hlavní dokumenty
79584
Supelco
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Synonyma:
Naproxen impurity J (PhEur), Ethylnerolin
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H14O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.25
Beilstein/REAXYS Number:
1862960
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Inchi Key
HTNFZFBCAOZBRK-UHFFFAOYSA-N
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)