Hlavní dokumenty
08129
Supelco
6-Methoxy-2-naphthol
pharmaceutical impurity standard
Synonyma:
Naproxen impurity H (PhEur), 2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.20
Beilstein/REAXYS Number:
2043873
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI key
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)