Hlavní dokumenty
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H7O7P · xLi+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.06 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95% (HPCE)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≥65.0% (enzymatic)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)