O této položce
biological source
bakers yeast
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥500 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
concentration
1.0-10.0 mg/mL
foreign activity
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.1%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphoglycerate kinase (PGK), a glycolytic enzyme, is isolated from a broad variety of organisms. This typical hinge-bending monomeric enzyme is well-conserved among the three domains of life. The enzyme is made up of a single folded polypeptide chain that divides into two nearly identical domains, each linked by two -helices (-helices 7 and 14) and separated by a deep cleft. This arrangement gives the enzyme its distinctive bilobed structure.
Application
- to study low molecular weight GTP-binding proteins and mechanisms of inhibition of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
- in the coupled assay to measure the backward activity of purified rabbit skeletal muscle nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent glyceraldehyde3-phosphate dehydrogenase (GAPDH)
- in the assay of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Související obsah
QC Methods
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P7634-5KU | 04061834395911 |
| P7634-2KU | 04061834395898 |
| P7634-10KU | 04061834395867 |