Merck
G5251
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate solution
45-55 mg/mL in H2O
Synonyma:
(2-Hydroxy-3-oxopropoxy)phosphonic acid, 3-Phosphoglyceraldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H7O6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
209-721-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
liquid
concentration
45-55 mg/mL in H2O
color
colorless
cation traces
Ba: ≤100 μg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(COP(O)(O)=O)C=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-UHFFFAOYSA-N
Application
The level of Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) activity in HEK 293 cells was aβeβed by measuring the reduction of NAD+ by DL-Glyceraldehyde 3-phosphate.
Biochem/physiol Actions
Glyceraldehyde 3-phosphate is an intermediate in several metabolic pathways, including glycolysis and gluconeogenesis. It is bactericidal and a potent inhibitor of growth in E. coli.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)